Palladium(II) acetate trimer
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexakis(acetato)tripalladium(II), Tripalladium(II) Hexaacetate
IN2803-1G
APOSIN2803-1GEA 174 EUR InStock
APOSIN2803-1G
Palladium(II) acetate trimer
Palladium(II) acetate trimer
Formule: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
MW: 673,52 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 53189-26-7
EINECS: 258-424-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité