Potassium sorbate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2901-1KG
APOSIN2901-1KGEA 75.7 EUR InStock
APOSIN2901-1KG
Potassium sorbate 98%
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité