Potassium hydroxyde 99.995%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2917-100G
APOSIN2917-100GEA 256 EUR InStock
APOSIN2917-100G
Potassium hydroxyde 99.995%
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320…1324 °C
Point de fusion: 360…361 °C
Densité: 2.044 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité