L(+)-Potassium tartrate tétrahydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2941-100G
APOSIN2941-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSIN2941-100G
L(+)-Potassium tartrate tétrahydraté
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité