Trisulfate de dipraséodyme octahydraté 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN2986-25G
APOSIN2986-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSIN2986-25G
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté 99,9%
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté
Formule: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149832
Numéro CAS: 13510-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité