Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de rubidium 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Rubidiumchloride

IN3019-25G
APOSIN3019-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSIN3019-25G
Chlorure de rubidium 99%
Rubidium chlorure


Formule: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 715 °C
Densité: 2.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011187
Numéro CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité