Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
IN3047-1G
APOSIN3047-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSIN3047-1G
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Formule: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064793
Numéro CAS: 52462-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité