Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Scandium(III) carbonate hydrate 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific

IN3124-1G
APOSIN3124-1GEA 80 EUR InStock
APOSIN3124-1G
Scandium(III) carbonate hydrate 99,9%
Scandium(III) carbonate hydrate


Formule: Sc₂(CO₃)₃·xH₂O
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149955
Numéro CAS: 5809-49-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité