Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métabisulfite

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

IN3247-500G
APOSIN3247-500GEA 94.5 EUR InStock
APOSIN3247-500G
Sodium métabisulfite
Sodium métabisulfite


Formule: Na₂S₂O₅
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-548-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité