Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sélénate décahydraté 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

IN3310-100G
APOSIN3310-100GEA 512 EUR InStock
APOSIN3310-100G
Sodium sélénate décahydraté 99,9%
Sodium sélénate décahydraté


Formule: Na₂SeO₄·10H₂O
Point de fusion: 35 °C (dec.)
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149174
Numéro CAS: 10102-23-5
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité