Éthanolate de tantale(V) 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tantalum(V) ethoxide
IN3412-10G
APOSIN3412-10GEA 154 EUR InStock
APOSIN3412-10G
Éthanolate de tantale(V) 99.999%
Éthanolate de tantale(V)
Formule: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406,25 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C/0.1mmHg
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049785
Numéro CAS: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité