Terbium(III) acetylacetonate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Terbium(III) 2,4-pentanedionate
IN3490-2G
APOSIN3490-2GEA 226 EUR InStock
APOSIN3490-2G
Terbium(III) acetylacetonate 99,9%
Terbium(III) acetylacetonate
Formule: C₁₅H₂₁O₆Tb
MW: 456,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013503
Numéro CAS: 14284-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité