Etain (IV) chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride
IN3646-100ML
APOSIN3646-100MLEA 94.4 EUR InStock
APOSIN3646-100ML
Etain (IV) chlorure 98%
Etain (IV) chlorure
Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1827
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité