Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etain (IV) chlorure 99.99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride

IN3649-25G
APOSIN3649-25GEA 161 EUR InStock
APOSIN3649-25G
Etain (IV) chlorure 99.99%
Etain (IV) chlorure


Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2.226 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1827
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité