Trinitrate d'ytterbium 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3805-50G
APOSIN3805-50GEA 212 EUR InStock
APOSIN3805-50G
Trinitrate d'ytterbium 99,9%
Trinitrate d'ytterbium
Formule: N₃O₉Yb
MW: 359,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13768-67-7
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité