Palladium (II) acétate 99.99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN3837-1G
APOSIN3837-1GEA 176 EUR InStock
APOSIN3837-1G
Palladium (II) acétate 99.99+%
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
Point de fusion: 205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité