Sulfure de zinc 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Zinc (II) sulphide
IN3893-250G
APOSIN3893-250GEA 58 EUR InStock
APOSIN3893-250G
Sulfure de zinc 99.99%
Sulfure de zinc
Formule: SZn
MW: 97,46 g/mol
Point de fusion: 1700 °C
Densité: 4.1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011301
Numéro CAS: 1314-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité