Zirconium(IV) ethoxide
Fournisseur: Apollo Scientific
IN3916-10G
APOSIN3916-10GEA 212 EUR InStock
APOSIN3916-10G
Zirconium(IV) ethoxide
Zirconium(IV) ethoxide
Formule: C₈H₂₀O₄Zr
Point d'ébullition: 235 °C/5mmHg
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015654
Numéro CAS: 18267-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité