Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) 99.99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Titanium(IV) dimethylamide, TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)

IN7556-5G
APOSIN7556-5GEA 323 EUR InStock
APOSIN7556-5G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) 99.99%
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)


Formule: C₈H₂₄N₄Ti
MW: 224,17 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0.5mmHg
Point de fusion: <4 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014861
Numéro CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
ONU: 3398
ADR: 4.3,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité