Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorostyrène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Chlorostyrene

OR0030-25G
APOSOR0030-25GEA 155 EUR InStock
APOSOR0030-25G
3-Chlorostyrène 97%
3-Chlorostyrène


Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000598
Numéro CAS: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité