Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride

OR0035-5G
APOSOR0035-5GEA 77 EUR InStock
APOSOR0035-5G
Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,4-dibromobenzènesulfonyle


Formule: C₆H₃Br₂ClO₂S
MW: 334,42 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093759
Numéro CAS: 72256-95-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité