Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Diméthylthiophénol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-mercaptobenzene, 3,5-Dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-Dimethylbenzenethiol, 5-Mercapto-m-xylene

OR0053-5G
APOSOR0053-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0053-5G
3,5-Diméthylthiophénol
3,5-Diméthylthiophénol


Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C/12mmHg
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040226
Numéro CAS: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité