4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Cyano-3'-methylacetanilide
OR0062-5G
APOSOR0062-5GEA 270 EUR InStock
APOSOR0062-5G
4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,20 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258877
Numéro CAS: 321162-59-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité