3-Chloro-6-hydrazinopyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0076-1G
APOSOR0076-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0076-1G
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine 97%
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Formule: C₄H₅ClN₄
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051740
Numéro CAS: 17284-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité