Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-hydroxypyrazine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromopyrazin-2-ol

OR01486-1G
APOSOR01486-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR01486-1G
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
2-Bromo-5-hydroxypyrazine


Formule: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,9800 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245330
Numéro CAS: 374063-92-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité