N-Carbobenzyloxy-L-valine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01545-5G
APOSOR01545-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR01545-5G
N-Carbobenzyloxy-L-valine
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008922
Numéro CAS: 1149-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité