Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01549-5G
APOSOR01549-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245377
Numéro CAS: 274-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité