2-(2-Pyridyl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)-1H-indole
OR01564-1G
APOSOR01564-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR01564-1G
2-(2-Pyridyl)indole
2-(2-Pyridyl)indole
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033466
Numéro CAS: 13228-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité