Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-[Isocyano(toluene-4-sulphonyl)methyl]-1,3-benzodioxole

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR01658-1G
APOSOR01658-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR01658-1G
5-[Isocyano(toluene-4-sulphonyl)methyl]-1,3-benzodioxole
5-[Isocyano(toluene-4-sulphonyl)methyl]-1,3-benzodioxole


Formule: C₁₆H₁₃NO₄S
MW: 315,344 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245427
Numéro CAS: 428816-43-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité