4'-Bromoacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
OR01684-100G
APOSOR01684-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR01684-100G
4'-Bromoacétophénone
4'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 255…256 °C
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1.647 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité