1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanamine, 1-(1,1'-Biphenyl-4-yl)ethanamine
OR01696-250MG
APOSOR01696-250MGEA 105 EUR InStock
APOSOR01696-250MG
1-(4-Biphenylyl)ethylamine
1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02667819
Numéro CAS: 86217-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité