Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenyl-2-imidazolidinone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenylimidazolidin-2-one

OR01734-1G OR01734-250MG OR01734-5G
APOSOR01734-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR01734-1G APOSOR01734-250MG APOSOR01734-5G
1-Phenyl-2-imidazolidinone
1-Phenyl-2-imidazolidinone


Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,1885 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02671066
Numéro CAS: 1848-69-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité