1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01735-50MG
APOSOR01735-50MGEA 34.8 EUR InStock
APOSOR01735-50MG
1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinone
1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinone
Formule: C₉H₉N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 500890-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité