5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-chloro-6-(piperazin-1-yl)pyridine, 5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid, 1-(5-Carboxy-3-chloropyridin-2-yl)piperazine
OR01740-250MG
APOSOR01740-250MGEA 325 EUR InStock
APOSOR01740-250MG
5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
MW: 241,674 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245471
Numéro CAS: 889953-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité