1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-1-(2,4-dichlorophenyl)ethane, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzylamine, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
OR01762-25G
APOSOR01762-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR01762-25G
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine 98%
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215236
Numéro CAS: 89981-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité