6-(Phenylamino)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Anilinopyridine-5-carboxylic acid
OR01774-250MG
APOSOR01774-250MGEA 111 EUR InStock
APOSOR01774-250MG
6-(Phenylamino)nicotinic acid
6-(Phenylamino)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245489
Numéro CAS: 13426-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité