4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR017872-250MG
APOSOR017872-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR017872-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point de fusion: 282…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313709
Numéro CAS: 157069-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité