Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR01790-25G
APOSOR01790-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR01790-25G
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine


Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782103
Numéro CAS: 766-55-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité