3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR018202-1G
APOSOR018202-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR018202-1G
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567246
Numéro CAS: 2315-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité