Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Nonène

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR01832-5ML
APOSOR01832-5MLEA 248 EUR InStock
APOSOR01832-5ML
1-Nonène
1-Nonène


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0.73 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009568
Numéro CAS: 124-11-8
EINECS: 204-681-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité