3-(4-Bromophenyl)-1-propene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Allyl-4-bromobenzene
OR01868-1G
APOSOR01868-1GEA 580 EUR InStock
APOSOR01868-1G
3-(4-Bromophenyl)-1-propene
3-(4-Bromophenyl)-1-propene
Formule: C₉H₉Br
MW: 197,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319542
Numéro CAS: 2294-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité