N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromobut-1-yl)-5-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobut-1-yl)-5-nitroisoindolin-1,3-dione
OR018728-1G
APOSOR018728-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR018728-1G
N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
Formule: C₁₂H₁₁BrN₂O₄
MW: 327,131 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313849
Numéro CAS: 125207-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité