8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR01966-1G
APOSOR01966-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR01966-1G
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrClN₂O₂
MW: 275,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836172
Numéro CAS: 1000017-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité