3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01988-1G
APOSOR01988-1GEA 107 EUR InStock
APOSOR01988-1G
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864804
Numéro CAS: 1000018-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité