4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR019951-1G
APOSOR019951-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR019951-1G
4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Hydroxy-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₀N₂OS
MW: 242,296 g/mol
Point de fusion: 247…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935060
Numéro CAS: 306934-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité