3-Chloro-6-phenylpyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenyl-6-chloropyridazine
OR0288-1G
APOSOR0288-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR0288-1G
3-Chloro-6-phenylpyridazine 97%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formule: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,6300 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075253
Numéro CAS: 20375-65-9
EINECS: 243-772-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité