5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0309-1G
APOSOR0309-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR0309-1G
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
5-Cyano-1H-imidazole-4-carboxamide
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 276…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833412
Numéro CAS: 5372-23-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité