Cyclopentyl chloroformate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopentyl carbonochloridate
OR0322-5G
APOSOR0322-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR0322-5G
Cyclopentyl chloroformate 97%
Cyclopentyl chloroformate
Formule: C₆H₉ClO₂
MW: 148,59 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/23mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144029
Numéro CAS: 50715-28-1
EINECS: 411-460-0
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité