3,5-Dichlorobenzohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
OR0341-250MG
APOSOR0341-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0341-250MG
3,5-Dichlorobenzohydrazide
3,5-Dichlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205,04 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833411
Numéro CAS: 62899-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité