Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dichlorocyclopropane-1-carboxamide

OR0348-1G
APOSOR0348-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0348-1G
2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide
2,2-Dichlorocyclopropanecarboxamide


Formule: C₄H₅Cl₂NO
MW: 154 g/mol
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218854
Numéro CAS: 75885-60-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité